Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™, grado QM-A, círculo
Descripción
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles.Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
- Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
- Sin ligante
- Gran capacidad de carga
- Caudales rápidos (caudal de aire de 6,4 s/100 ml/pulgada2)
- Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles
- Los filtros son adecuados para análisis y muestreo de PM-10
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal de aire | 6,3 s/100 ml/pulg2 |
| Peso base | 85 g/m2 |
| Formato | Disco |
| Material | Cuarzo de gran pureza |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para el muestreo de aire en gases ácidos, pilas, humos y aerosoles, especialmente a altas temperaturas de hasta 500° C y10 en pruebas PM. Filtros para uso en10 monitorización de aire ambiente PM de la EPA de EE.UU. |
| Grado | Grado QM-A. |
| Cantidad | 100/paq. |
| Forma | Circulares |
| Grosor (métrico) | 475 μm |
| Tipo | Filtro para muestreo de aire |
| Mostrar más |