Learn More
Cytiva Whatman™ Papel de filtro cualitativo: grado 595½ Círculos plisados
Código de producto. 11335214
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
210 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11335214 185 mm paquete de 100
11313055 70 mm paquete de 100
11323055 90 mm paquete de 100
10737751 110 mm paquete de 100
11315214 125 mm paquete de 100
10068000 150 mm paquete de 100
11393045 210 mm paquete de 100
10510022 240 mm paquete de 100
10314071 270 mm paquete de 100
11365214 320 mm paquete de 100
11303055 385 mm paquete de 100
11333055 500 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11335214 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10311647
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Los Círculos de Plegado Grado 595 ½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capa
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 595 ½ ofrecen área de superficie adicional para aumentar la capaci
El filtro plegado se utiliza para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias en diversos sectores. El papel plegado mejora y facilita el proceso de filtración.  
  • Ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples
  • Reduce el tiempo de filtración general; se ha eliminado la ralentización normal producida por la carga de partículas
  • Aumenta la capacidad de carga total
  • Mantiene el caudal; se reduce el contacto con el embudo, la forma del filtro es autónoma
  • El plisado no afecta significativamente los datos técnicos; se pueden usar las mismas cifras con círculos planos
  • El grado 595½ es un papel de medio a rápido con retención de partículas de media a fina
  • Aplicaciones:
    • Separación de partículas procedentes de extractos de alimentos
    • Filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 595 ½, 185 mm
Formato Círculo preplegado
Material Celulosa
Particle Retention 7 μm
Tamaño de poro 7 μm
Velocidad de filtración Aprox. 80 s
Caudal Media rápida
Para utilizar con (aplicación) Un filtro preplegado utilizado para muchas aplicaciones analíticas rutinarias en diferentes industrias (por ejemplo, separación de partículas a partir de extractos de alimentos o filtración de sólidos a partir de muestras ambientales digeridas, por ejempl
Grado Grado 595 ½
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 150 μm
Diámetro (métrico) 185 mm