Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos de grado 1
Código de producto. 11392805
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
42,5 mm
45 mm
47 mm
55 mm
70 mm
85 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
400 mm
Cantidad:
100/paq.
400/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 400
paquete de 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11392805 90 mm 100/paq. paquete de 100
11350394 15 mm 500/paq. paquete de 500
11302805 20 mm 400/paq. paquete de 400
11312805 25 mm 400/paq. paquete de 400
10193971 30 mm 400/paq. paquete de 400
11332805 32 mm 100/paq. paquete de 100
10433891 42,5 mm 100/paq. paquete de 100
11352805 47 mm 100/paq. 100 PCS
10292221 55 mm 100/paq. paquete de 100
11372805 70 mm 100/paq. paquete de 100
10738611 85 mm 100/paq. paquete de 100
11302815 110 mm 100/paq. paquete de 100
10424081 125 mm 100/paq. paquete de 100
11322815 150 mm 100/paq. paquete de 100
10434271 185 mm 100/paq. paquete de 100
11342815 240 mm 100/paq. paquete de 100
10786262 270 mm 100/paq. paquete de 100
10134071 320 mm 100/paq. paquete de 100
15788032 25 mm 100/paq. paquete de 100
11370394 30 mm 100/paq. 100 PCS
11340394 385 mm 100/paq. paquete de 100
11372815 400 mm 100/paq. paquete de 100
11320394 10 mm 500/paq. paquete de 500
12494272 45 mm 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 11392805 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1001090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Estos filtros de celulosa se utilizan en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para clarificar líquidos. 
  • Retención de partículas: > 11 μmetros
  • Porosidad: media
  • Velocidad de filtración: ASTM™ , 40 seg.; Herzberg, 150 s
  • Superficie: suave
  • Separa precipitados, como el sulfato de plomo, el oxalato de calcio (caliente) y el carbonato de calcio
  • Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
  • Se utilizan para separar alimentos sólidos de líquidos asociados o extraer líquidos en el sector alimentario
  • El polvo atmosférico se recoge del flujo de aire y la intensidad medida de coloración  
  • Impregnados con un reactivo cromogénico y una formación de colores cuantificada mediante reflectancia óptica para la detección de gases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 13 s/100ml/pulg cuadrada
Peso base 87 g/m2
Descripción Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 1, grado estándar, círculo, 90 mm
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention >11 μm
Velocidad de filtración De 150 s
Caudal 57 ml/min (agua)
Para utilizar con (aplicación) Papel de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones rutinarias con retención y caudales medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para aclarar líquidos.
Grado Grado 1
Porosidad Medio
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 180 μm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (imperial) 3,54 in
Diámetro (métrico) 90 mm