Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PVDF Whatman™ Puradisc: No estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11303315
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Cantidad:
1000 piezas
200 piezas
50 piezas
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Cantidad unitSize
11303315 0,2 μm 50 piezas paquete de 50
11393315 0,45 μm 200 piezas paquete de 200
11393305 0,2 μm 200 piezas 200 PCS
11303325 0,45 μm 50 piezas paquete de 50
11383315 0,45 μm 1000 piezas paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11303315 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 67462502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a disolventes y bajo nivel de unión a proteínas. Filtros de jeringa de PVDF Cytiva Whatman™ Puradisc: no estériles son aptos para la filtración biomédica, la filtración de esteriliz
  • Fabricados con difluoruro de polivinilideno (PVDF)
  • Esterilizable en autoclave
  • No estériles
  • Incluyen entrada Luer Lock hembra y salida Luer macho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 4,2 cm2
Material de la carcasa Polipropileno (PP) sin pigmentos
Estilo de entrada Luer Lock hembra
Estilo de salida Luer macho
Tasa de presión 5,2 bares (75 psi)
Cantidad 50 piezas
Tipo Filtro de jeringa
Volumen (métrico) Hasta 100 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,9 x 28,4 mm
Diámetro (métrico) 25 mm