Learn More
Cytiva™ Cápsulas desechables Whatman ™ Polycap, 75 TF
Description
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido.Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como una salida de aire en la entrada
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Polycap TF 75, 0.2 μm, con entrada y salida MNPT (5 unidades) |
| Material (membrana) | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Área de filtración | 1000 cm2 |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Estilo de entrada | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) |
| Presión máxima | 4,1 bares (60 psi) |
| Estilo de salida | Rosca americana cónica para tubos macho (MNPT) |
| Cantidad | 5Pack. |
| Show More |