Learn More
Cytiva Toallitas de limpieza de lentes Whatman™
Código de producto. 10149470
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Cantidad:
100 láminas
Paquete de 625; 25 carteras de 25 hojas
Tamaño de la unidad:
625 PCS
paquete de 100
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
10149470 300 x 200 mm 100 láminas paquete de 100
11360654 150 x 100 mm Paquete de 625; 25 carteras de 25 hojas 625 PCS
11380654 570 x 460 mm 100 láminas paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10149470 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 2105862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    88.49€ / paquete de 100
    Ahorro 13.51€
    13% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona soluciones de limpieza antiarañazos. Las toallitas de limpieza de lentes Whatman™ eliminan de forma segura la grasa y la humedad de las superficies.
Toallitas resistentes con textura suave que no deja fibras. Protege las lentes y otras superficies ópticas de vidrio, cuarzo o plástico frente a los arañazos.
  • Químicamente puro, sin silicona ni otros aditivos
  • Alta absorción que aumenta la seguridad durante la eliminación de la humedad y la grasa de la superficie
  • Grosor de 0,035 a 0,040 mm
  • Papel de grado 105
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para lentes
Descripción No dañará las lentes ni las superficies ópticas, no deja fibras
Dimensiones (L x An) 300 x 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de la humedad y grasa de la superficie.
Cantidad 100 láminas