Learn More
Cytiva Filtros de Papel para pesaje para análisis Kjeldahl Whatman™, grado B-2
Código de producto. 10090424
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
101,6 x 101,6mm (4x4 in)
152,4 x 152,4mm (6x6 in)
304,8 x 304,8mm (12x12 in)
76,2 x 76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10090424 76,2 x 76,2 mm paquete de 500
11343195 152,4 x 152,4mm (6x6 in) paquete de 500
10346004 304,8 x 304,8mm (12x12 in) paquete de 500
10182594 101,6 x 101,6mm (4x4 in) paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10090424 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10347671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se disuelve sin residuos en la solución ácida, algo esencial en aplicaciones como análisis de Kjeldahl de nitrógeno en el suelo. El papel para pesaje para análisis de Kjeldahl Whatman de grado B-2 es delgado, ligero y con bajo contenido de nitrógeno para
  • Delgado (0,04 mm) y ligero (43 g/m2)
  • Superficie apergaminada transparente y suave
  • Pesaje y transferencia de muestras sencillos
  • Fiable para transferencia cuantitativa
  • Gama de tamaños de hoja para facilitar el uso
  • Papel bajo en nitrógeno que no contiene residuos para análisis químico exacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Lámina
Material Papel de pergamino
Grado B-2
Cantidad Paquete de 500
Grosor (métrico) 0.04mm
Dimensiones (L x An) 76,2 x 76,2 mm
Longitud (imperial) 7 cm (3 pulg)
Longitud (métrico) 76,2 mm
Anchura (imperial) 3 pulg
Anchura (métrico) 76,2 mm