Learn More
Cytiva Papel de transferencia Whatman™ de grado GB003
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Dimensions (LxW):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Anchura (métrico):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia. El papel de transferencia de grado GB003 Whatman™ elimina las variaciones entre hojas con tamaños de membrana cortados de forma precisa.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Garantiza que no se producirá contaminación durante los pasos de transferencia
- Fabricado y probado específicamente para técnicas cromatográficas y técnicas de transferencia. Así se garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, factores importantes en la obtención de transferencias limpias y uniformes durante la transferencia.
- Whatman 3MM Chr se considera el estándar del sector para procedimientos de transferencia
- Hay disponibles prácticos tamaños en láminas cortadas de forma precisa según los tamaños de gel y membrana de transferencia más utilizados. Permite el uso “desde el principio” y elimina las variaciones entre láminas
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Papel de uso general que se utiliza como soporte de gel de membrana |
| Anchura (imperial) | 7,9 in |
| Formato | Hoja |
| Material | Celulosa pura |
| Longitud (imperial) | 7,9 in |
| Dimensions (LxW) | 20 x 20 cm |
| Grosor | 0,8 mm |
| Línea de productos | Whatman |
| Mostrar más |