Learn More
Cytiva Papel de filtro cualitativo Whatman™ de grado 2 V
Código de producto. 11392915
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
385 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11392915 185 mm paquete de 100
11330434 385 mm paquete de 100
10211891 240 mm paquete de 100
11322925 320 mm paquete de 100
11350434 500 mm paquete de 100
11382915 150 mm paquete de 100
11372915 125 mm paquete de 100
11340434 400 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11392915 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 1202185
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ahorra tiempo necesario para encajar círculos en embudos cónicos. Los papeles de filtro cualitativos plegados Whatman™ de grado 2 V proporcionan un flujo medio y una retención nominal de partículas de 8 μm a una velocidad de filtración más alta.
El papel de filtro preplegado de grado 2 V expone un área de superficie adicional, lo que permite una mayor capacidad de carga y un menor tiempo de filtración.
  • Caudal medio y retención nominal de partículas de 8μ m
  • Velocidad de filtración de Herzberg de 240 s
  • Acanalado (pre-plisado) para un uso fácil con embudos de filtro cónicos
  • Puede usarse para análisis de suelos o filtración general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Papel de filtro preplegado de grado 2V para análisis cualitativo, círculo de 185 mm (100 unidades)
Formato Círculo preplegado
Material Celulosa
Tamaño de poro >8 μm
Velocidad de filtración De 240 s
Caudal Media
Para utilizar con (aplicación) Certificado para los métodos de análisis de cereales. Capacidad de carga normal; resistencia limitada a la humedad.
Grado Grado 2V
Porosidad Medio fino
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 190 μm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (imperial) 7,28 in
Diámetro (métrico) 185 mm