Learn More
QIAGEN Hisopos de espuma, estériles
Código de producto. 11380844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11380844 100/paq. 100 PCS
1 options
Código de producto. 11380844 Proveedor QIAGEN N.º de proveedor WB100032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    122.00€ / paquete de 100
    Ahorro 133.00€
    52% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para muestras bucales y de saliva.
  • Hisopos de espuma estériles para una fácil recolección de células bucales y saliva y transferencia a, p. ej., formatos de tarjeta FTA QIAcard.
  • El cabezal no abrasivo del aplicador con punta de espuma tiene el mismo tamaño que el área de muestra de las tarjetas FTA QIAcard para facilitar la aplicación de la muestra.
Especificaciones
Tipo Aplicador con punta de espuma
Para utilizar con (aplicación) Para recogida de saliva y células bucales
Cantidad 100/paq.