Learn More
Cytiva Papel de cromatografía de celulosa Whatman™, grado 17CHR
Código de producto. 15540763
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15540763 90 mm paquete de 200
1 options
Código de producto. 15540763 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 30178823
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.80€
    55.40€ / paquete de 200
    Ahorro 4.40€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papeles de celulosa altamente absorbentes con una absorción y acción capilar uniformes. Ideal para cromatografía de papel preparativo, Western blotting y transferencia de ácidos nucleicos.
  • Buena capacidad de absorción y uniformidad en su acción capilar, tan importantes en las separaciones químicas.
  • Permite caudales muy altos (190 mm/30 min)
  • Duradero y adecuado para cargas pesadas
  • Uso habitual en transferencia de proteínas y ácidos nucleicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 90 x 69 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de papel preparativo, Western Blotting y transferencia de ácidos nucleicos
Formato hojas
Grado Grado 17 CHR
Material Celulosa
Anchura (métrico) 69 mm
Longitud (métrico) 90 mm