Learn More
Cytiva Microplacas de 96 pocillos de polipropileno Whatman™ UniPlate™
Código de producto. 11388674
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11388674 Natural 25 PCS
1 options
Código de producto. 11388674 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 77015200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    246.00€ / paquete de 25
    Ahorro 51.00€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Fabricadas con polipropileno de excelente resistencia química y térmica. Las microplacas de polipropileno de 96 pocillos Whatman™ UniPlate™ resisten temperaturas de - 80 °C para el almacenamiento a largo plazo.
  • Placas de recogida y análisis moldeadas de una pieza
  • Cumple con el estándar de microplacas ANSI/SBS
  • Evitar la interconversación óptica en ensayos de emisión de luz
  • Sin tratar
  • Ideal para la recogida de filtrado, técnicas de ensayo homogéneas utilizadas en la detección de alto rendimiento (HTS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Descripción Microplacas UNIPLATE
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Natural
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2 ml
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base redonda y cuadrada (pocillo U)
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de ensayos homogéneos utilizados en el cribaje de alto rendimiento