Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr
Código de producto. 11390724
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 cm
25 cm
57 cm
100 m
100 m
Anchura (métrico):
2 cm
3,8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Formato:
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de la unidad
11390724 20 cm 20 cm Lámina paquete de 100
10387291 100 m 4 cm Rollo cada uno
11310734 57 cm 46 cm Lámina paquete de 100
11320724 100 m 2 cm Rollo cada uno
11388804 100 m 3,8 cm Rollo cada uno
11300734 25 cm 25 cm Lámina paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11390724 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 3001861
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas. El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nu
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nuc
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.
  • Grosor habitual: 0,18mm
  • Caudal lineal: 130 mm/30 min
  • Superficie lisa
  • Para separaciones analíticas generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales.
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm (7,8 x 7,8 in)
Grosor de película 0,18 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para separaciones analíticas generales
Formato Lámina
Grado Grado 1 Chr
Material Celulosa
Anchura (imperial) 7,87 in
Anchura (métrico) 20 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 20 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.