Learn More
Welch™ Bomba de vacío seca de pistón WOB-L 2534
Código de producto. 10060322 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Europeo (Schuko)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10060322 Europeo (Schuko) cada uno
1 options
Código de producto. 10060322 Proveedor Welch™ N.º de proveedor U2534C02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00€
    695.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1005.00€
    59% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfecta para muchas aplicaciones habituales de vacío de laboratorio. La bomba de vacío seca de pistón WOB-L 2534 de Welch™ es fiable, además de fácil de ajustar y de supervisar.
  • Opción económica
  • Funcionamiento sin aceite para reducir el mantenimiento
  • Alta tolerancia al vapor de agua
  • Colector de entrada de líquidos
  • Vacío y presión ajustables
  • Aplicaciones: Filtración (de 1 a 4 embudos), aspiración, desecación, SPE, sustitución del aspirador de agua, secado al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 27,2 pulgadas de mercurio
Incluye Regulador de vacío (y presión), indicador de vacío (y presión), silenciador y colector de agua
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 1 fase2.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,6 x 22 x 25,4 cm
Tipo de tapón Europeo (Schuko)
Vataje 93 W
Tipo de bomba Bomba de vacío seco
Desplazamiento de aire 34 l/min
Aplicaciones Filtración (de 1 a 4 embudos), aspiración, desecación, SPE, sustitución del aspirador de agua, secado al vacío
Presión máxima 100 psig
Tensión 230 V