Includes
Incluye corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe europeo (Schuko)
El pistón de balanceo se tambalea, lo que proporciona una resistencia del aire en la carrera ascendente ampliando la junta de teflón en el pistón y aumenta su eficiencia para la acción de balanceo.
- Bomba seca sin aceite accionada por pistón WOB-L
- Rosca NPT de entrada/escape: 1/4
modelo 2522
- /Desplazamiento de aire libre: CFM (l/min) a 60 Hz: 0,76 (22)
- Presión máxima: 100 Torr (133 mbar)
- Presión máxima: 100 psig
- Vacío máximo en Hg: 26
- Motor: 0,12 hp (93 w)
- Para el bombeo de vapores de soluciones acuosas, incluidos tampones, pero no para vapores ácidos, básicos u orgánicos o gases
- Las unidades de 50 Hz se suministran con marcado CE
Filtración en vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío; desecación; aspiración; automatización; cultivo celular; caja de guantes
Specifications
Specifications
| Caballos de fuerza | 0,12 hp |
| Peso con embalaje (imperial) | 15 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 6,6 kg |
| Incluye | Corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe europeo (Schuko) |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |
| Modelo | 2522 |
| Peso (imperial) | 11,7 lb |
| Peso (métrico) | 5,3 kg |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.