Learn More
Fisherbrand™ Papeles de pesaje de grado 908
Código de producto. 11754576 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 150mm (5,9 x 5,9 pulg.)
95 x 110 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11754576 150 x 150mm (5,9 x 5,9 pulg.) paquete de 250
11744576 95 x 110 mm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11754576
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel liso con aspecto satinado y resistencia a la humedad.
  • Papel liso de 45 g/m2
  • Con aspecto satinado y resistencia a la humedad
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Pesaje de todo tipo de sustancias como puré de remolacha, polvos y líquidos
Dimensiones (L x An) 150 x 150mm (5,9 x 5,9 pulg.)
Longitud (imperial) 5,9 in
Longitud (métrico) 150 mm
Material Papel
Anchura (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 150 mm
Tipo de producto Papel de pesaje
Forma Cuadrado