Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje de todo tipo de sustancias como puré de remolacha, polvos y líquidos |
| Dimensiones (L x An) | 95 x 110 mm |
| Longitud (imperial) | 3,7 in |
| Longitud (métrico) | 95 mm |
| Material | Papel |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Tipo de producto | Papel de pesaje |
| Forma | Rectangulares |