Learn More
Fisherbrand™ Papeles para pesaje
Código de producto. 15630951 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
15630951 500/paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 15630951
Edge
Sin nitrógeno para una superficie muy lisa y una buena recuperación de la muestra.
  • Lo suficientemente fuerte como para soportar material denso
  • 500 por pack
  • Desechables
  • 76,2 x 76,2mm
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 76,2 × 76,2 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Cantidad 500/paq.
Anchura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Papel de pesaje
Forma Cuadrado