Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado WebSeal™
Description
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ . Disponibles en una selección de adhesivos y materiales delgados y ligeros para adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación o ensayo, estas cintas reducen la evaporación y protegen las muestras de contaminación y vertidos.
Sellado sencillo y uniforme
- El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto, pero forma una fuerte unión con la placa al aplicar presión
- Las cintas permiten sellar la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado)
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Descripción | Cinta de sellado con 3 capas sin adhesivo en el área de la cavidad |
| Material | PET, silicona |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de producto | Cinta de sellado no estéril |
| Línea de productos | WebSeal |
| adhesivo/a/s | Sensible a la presión |
| Plate Compatibility | Todas las microplacas |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.