Learn More
Fisherbrand™ Termómetro resistente al agua Traceable
Código de producto. 15213986 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Báscula:
Fahrenheit
Diámetro de la sonda (imperial):
0,12 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Báscula Diámetro de la sonda (imperial) Tamaño de la unidad
15213986 Fahrenheit 0,12 in 1 PCS
1 options
Código de producto. 15213986
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Termómetro digital de bolsillo, resistente al agua. El termómetro impermeable rastreable con estuche a prueba de golpes ayuda a que la sonda y el cable de 10 pies funcionen con precisión incluso cuando ambos están bajo el agua. Ideal para zonas húmedas.
  • Los dígitos LCD de 1/4 in de alto y fácil visualización se pueden leer de un vistazo
  • La pantalla LCD funciona en entornos por encima de la temperatura de congelación
  • Disponible en modelos Fahrenheit o Celsius
Información de órdenes
El rango es °de -58 F °a 572 F °o -50 C a °300 C con una resolución de 0,1° y una precisión de ±1 °C. Dimensiones de la caja: 1 3/4 x 1/2 in Longitud de la sonda: 5 in
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,12 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.05 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios húmedos, zonas de lavado y prácticamente todas las aplicaciones de campo
Incluye Certificado trazable, batería de óxido de plata de 1,5 V, imán, ventosa y Velcro™ . (La ventosa se puede usar para montar la sonda de acero inoxidable)
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 19 cm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 137,16 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 40 g
Tipo de producto Termómetro impermeable
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +572 °F
Calibrated Sí
Batería, tipo Óxido de plata
Exactitud ±1 °F
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 9 cm
Báscula Fahrenheit