Learn More
Kolmi Hopen™ Cubrezapatos CPE impermeables
Código de producto. 17978025 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor:
38 cm
41 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor Tamaño de la unidad
17978025 41 cm paquete de 2000
17730159 38 cm paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978025 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor H10150
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos cubrezapatos CPE en entornos industriales o de catering.
  • Desechable y resistente al agua
  • Diseñado para que lo utilicen visitantes, pacientes o cuidadores
  • Se puede utilizar como objeto de control ambiental en enfoques HACCP y diversas industrias
  • El modelo H10150 es más grueso y resistente; se puede utilizar en situaciones de trabajo estático
Especificaciones
Tamaño Mediano
Material CPE
Color Azul
Desechables Un solo uso
Grosor 41 cm
Para utilizar con (aplicación) Industrial
Certificaciones/conformidad ISO 9001