Learn More
Gosselin™ Frasco cuadrado de HDPE para muestreo de aguas, tapón a prueba de manipulación
Descripción
- Tereftalato de polietileno (PET) resistente a roturas o polietileno de alta densidad (HDPE)
- Graduaciones moldeadas
- Tapones de rosca de HDPE a prueba de fugas y a prueba de manipulación
- Sin tiosulfato sódico
- Etiquetas trazables
- Las aberturas grandes minimizan el riesgo de contaminación
- Embalado en película o envasado individualmente
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Translúcido |
| Incluye | No incluye tiosulfato de sodio |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 100/caja |
| Cantidad | 100/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Color del tapón | Rojo |
| Graduated | Sí |
| Forma | Cuadrado |
| Mostrar más |