Descripción
- Manual
- Portátil y autocebable
- Incluye una manguera— de salida de 60 in para adaptarse perfectamente a su uso
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Sifón de agua |
| Descripción | Bomba manual de tambor/sifón para agua, 9 descargas/L |
| Caudal | 9 recorridos/l |
| Incluye | Cuerpo, eje y manguera de PVC |
| Tamaño de abertura (métrico) | Salida de tubo de 1,4 cm |
| Longitud global (métrico) | Longitud del tubo, salida de 152,4 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de sifón de agua |