Learn More
Rogo Sampaic™ Vidrios de observación
Código de producto. 11708094
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
150 ml
250 ml
25 ml
2 l
3 l
50 ml
De 400 a 600 ml
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11708094 150 ml 20 PCS
11702724 100 ml paquete de 20
11792714 25 ml paquete de 20
11738094 1000 ml paquete de 10
11728094 De 400 a 600 ml paquete de 20
11748094 2 l paquete de 10
11724146 3 l paquete de 10
11778084 50 ml paquete de 20
11718094 250 ml 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11708094 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor KBN014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la evaporación de líquidos, pesaje de sólidos, calentamiento de pequeñas cantidades de sustancias y como tapas para vasos de precipitados. Los vidrios de control Rogo Sampaic™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente d
  • Disponible en una gama de diámetros
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Vaso de precipitados
Intervalo de temperatura (métrico) 500 °C
Diámetro (métrico) 70 mm