Learn More
Rogo Sampaic™ Vidrios de observación
Código de producto. 11702724
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Unit Size:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) Unit Size
11702724 60 mm paquete de 20
11792714 40 mm paquete de 20
11738094 120 mm paquete de 10
11728094 100 mm paquete de 20
11748094 140 mm paquete de 10
11724146 160 mm paquete de 10
11778084 50 mm paquete de 20
11708094 70 mm 20 PCS
11718094 80 mm 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11702724 Supplier Rogo Sampaic™ Supplier No. KBN013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.25€
    24.61€ / paquete de 20
    Ahorro 1.64€
    6% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Excelente para la evaporación de líquidos, pesaje de sólidos, calentamiento de pequeñas cantidades de sustancias y como tapas para vasos de precipitados. Los vidrios de control Rogo Sampaic™ están fabricados con vidrio de borosilicato transparente d
  • Disponible en una gama de diámetros
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Vaso de precipitados
Intervalo de temperatura (métrico) 500 °C
Diámetro (métrico) 60 mm