Learn More
Haleco™ Bolsas para eliminación de residuos
Código de producto. 12536239
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
100 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12536239 100 L paquete de 200
12526239 50 L paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12536239 Proveedor Haleco™ N.º de proveedor SACG100ST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.70€
    80.47€ / paquete de 200
    Ahorro 11.23€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Color Gris
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Multiuso
Material LDPE
Peso (métrico) 14,3 kg
Tipo de producto Bolsa de basura
Capacidad (métrico) 100 L
Longitud (métrico) 950 mm
Anchura (métrico) 820 mm
Grosor (métrico) 50 μm