Learn More
Heathrow Scientific Frascos lavadores etiquetados de seguridad, autoventilación, boca ancha, 500 ml
Código de producto. p-7193580 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Blanco
Etanol
Hipoclorito de sodio
Isopropanol
Metanol
Varios
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Varios
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Chemical Label Color del tapón unitSize
16370716 Acetona Rojo paquete de 6
16380716 Agua destilada Blanco paquete de 6
16390716 Isopropanol Amarillo paquete de 6
16300726 Etanol Blanco paquete de 6
16310726 Metanol Verde paquete de 6
16320726 Hipoclorito de sodio Azul paquete de 6
16330726 Blanco Blanco paquete de 6
16340726 Varios Varios paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16370716 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor HS120250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Frasco lavador con tapón y tubo moldeados en una sola pieza, haciéndolos a prueba de fugas.
El frasco lavador tiene información de seguridad clara e informativa y es específica para el producto contenido e incluye lo siguiente — el número del servicio de informes de productos químicos (Chemical Abstract Service, CAS), los códigos y símbolos de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA), el símbolo de equipo de protección (Protective Equipment Symbol, PES), información de los órganos afectados y los códigos de peligro. El tapón y el tubo están moldeados en una sola pieza para hacerlos a prueba de fugas. El cuello y la punta en ángulo proporcionan un flujo uniforme de líquido y la punta se puede cortar si es necesario para aumentar el flujo.
  • La boca ancha del frasco facilita el llenado
  • Ventilación no metálica que evita el riesgo de fugas de disolvente
  • El frasco está hecho de LDPE
  • El frasco solo debe usarse con productos químicos que sean seguros y compatibles con LDPE
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Descripción Frasco lavador con etiqueta de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Productos químicos
Material LDPE
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 6/Paq.
Envase Caja
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 7,00 cm
Color del tapón Rojo
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 22,86 cm
Tipo de producto Botella de lavado (acetona)
Anchura (imperial) 2,75 in
Altura (imperial) 9 in
Chemical Label Acetona
Material del cierre Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave