Learn More
GATA-3 Antibody (634919), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18666643 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
Code produit Quantity Conditionnement
18666643 0.1 mL 0.1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18666643 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB26052B
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen GATA-3
Applications Flow Cytometry (Intracellular Staining), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 634919
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry
Formulation PBS
Gene Alias 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human GATA-3, Pro135-Ser258, Accession # P23771
Purification Method Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Innate Immunity
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2625
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.