Learn More
Fisherbrand™ Soporte de pared para cartucho adicional
Código de producto. 11974159 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11974159 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11974159
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para añadir cartuchos de purificación y filtración de agua ligera adicionales. El soporte de pared Fisherbrand™ para cartucho adicional proporciona una conexión segura.
  • Facilita el proceso de purificación de agua
  • Se suministra en paquetes individuales
Especificaciones
Tamaño del filtro 60 x 11 cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación de aguas
Para utilizar con (equipo) Cartuchos de desionización; cartucho de carbono activado; cartucho de filtración de micrómetros; cartucho de intercambio iónico de COT; kit de acoplamiento rápido KCR
Cantidad 1 unidad
Tipo Soporte para pared