Learn More
Thermo Scientific™ Generador de vapor de flujo continuo VP100
Emplean un método sencillo y rentable para alcanzar límites de detección más bajos para los elementos de grupo de arsénico con nuestros espectrómetros de AA en combinación con el accesorio generador de vapor.
Descripción
Combine este sistema totalmente controlado por software con nuestros espectrómetros de absorción atómica para lograr una forma rápida, sencilla y rentable de conseguir límites de detección más bajos para los elementos del grupo de los hidruros. El exclusivo generador de vapor de flujo continuo Thermo Scientific™ VP100 consigue unos extraordinarios límites de detección para elementos formadores de hidruros y vapor frío, incluido el mercurio y el arsénico, con una mejora significativa de la sensibilidad con respecto a las técnicas AA de horno y llamas convencionales.
Amplíe sus capacidades de análisisAlcance límites de detección comparables a la técnica ICP-MS, a un coste menor.
- Análisis rápido: el análisis de muestras típico se realiza en menos de 60 segundos
- Excelente rendimiento: se pueden lograr límites de detección en el intervalo de partes por billón para varios elementos importantes formadores de hidruros y vapor frío
- Totalmente personalizable: podrá realizar una optimización rápida y sencilla, además de ajustes de parámetros con el intuitivo software Thermo Scientific™ SOLAAR
- Fácil de usar: las conexiones están codificadas mediante colores, lo que facilita y agiliza la configuración sin necesidad de cambiar las válvulas, por lo que el análisis es más sencillo para el usuario
- Fácil de mantener: el flujo continuo garantiza la limpieza automática; el único mantenimiento necesario es lavar el sistema con agua desionizada o destilada cuando el análisis se haya completado
- Célula de absorción de mercurio, 15 cm (requiere montaje de accesorio)
- Células T de sílice de repuesto (2), también se usan para los generadores de vapor VP90 y EC90
- Kit de tubos para la bomba peristáltica VP100
- Membrana semipermeable de repuesto VP100
- Gránulos de vidrio de repuesto para separador líquido-gas VP100