Learn More
Heidolph™ Agitador de mezcla superior Reax Vortex
Código de producto. 10212931 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
10212931 5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10212931 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5411000000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con un centro de gravedad bajo que evita el deslizamiento a alta velocidad, incluso en superficies húmedas, este agitador de tubos de ensayo Reax Top con un mezclador de tubos analógico y un movimiento orbital de 5 mm y velocidades de hasta 2500 rpm, es ideal en la mayoría de los laboratorios científicos, de investigación y otros.
  • Agitador vibratorio de tubos de ensayo, REAX Parte superior con pequeño accesorio de recogida
  • Mezclador de tubos analógico con movimiento orbital de 5 mm y velocidad de hasta 2500 rpm, 230 VCA
  • Capacidad máxima del recipiente: 15 ml, para hasta 1 tubo, velocidad variable con control continuo y táctil, incluye plataforma universal
  • El diseño incluye un centro de gravedad bajo que evita el deslizamiento a altas velocidades, incluso en una superficie húmeda
  • Control de reacción visual ilimitado en todo momento: El material PETG transparente y antivaho lo ofrece todo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 5 mm
Intervalo de velocidad De 200 rpm a 3200 rpm
Tensión 230 V
Vataje 42 W
Tipo de producto Agitador de mezclas Vortex Top
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 6,8 in
Fondo (métrico) 172 mm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 105 mm
Anchura (imperial) 5,3 in
Anchura (métrico) 134 mm
Peso (imperial) 6.2 lb.
Peso (métrico) 2,8 kg
Modelo Reax Top
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Clasificación IP IP22
Modos de funcionamiento Automático, continuo