Learn More
Duran™ Matraz aforado, 3000 ml, sin impresión
Código de producto. 15573152 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:3 L
Código de producto.
15573152 Capacidad:3 L
1 options
Código de producto. 15573152 Proveedor Duran™ N.º de proveedor 213726878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.61€
    82.69€ / paquete de 1
    Ahorro 10.92€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una opción ideal para la mezcla, medición y retención de líquidos en el laboratorio.
  • Sin impresión
  • NS 29/32
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • Excelente resistencia química y comportamiento casi inerte
  • Resistencia a altas temperaturas e impactos térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 l
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Incluye Matraz aforado; tapón no incluido
Tipo de producto Matraz aforado
Junta cónica estándar NS 29/32
Graduated Sin marcas de graduación
Mouth Style Con reborde