Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho Viton
Código de producto. 11592583 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
11592583 8 mm 1,5 mm 5 metros
11512583 1 mm 1 mm 5 metros
11532583 2 mm 1 mm 5 metros
11542583 3 mm 1 mm 5 metros
11552583 4 mm 1 mm 5 metros
11562583 5 mm 1,5 mm 5 metros
11572583 6 mm 1,5 mm 5 metros
11582583 6 mm 3 mm 5 metros
11502593 8 mm 2 mm 5 metros
11512593 10 mm 2 mm 5 metros
11522593 12 mm 2,5 mm 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11592583
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para la transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas
  • Excelente resistencia química, especialmente a combustibles agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, alcoholes y agentes blanqueadores
  • Buena resistencia al ozono y a la radiación
  • Hay otros tamaños de malla disponibles bajo solicitud
  • Densidad de 1,83 g/cm3
  • Intervalo de temperatura de -20 a 300 °C
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos corrosivos, incluso a altas temperaturas