Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados de polipropileno Griffin
Description
Fabricados con polipropileno de gran transparencia para una visibilidad óptima.
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
- Esterilizables en autoclave con condiciones a 121 °C, para el diseño con graduaciones en relieve
- Adecuado para productos alimenticios
- Fabricados
Specifications
Specifications
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 7,08 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 cm |
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso genérico |
| Altura (imperial) | 9,72 in |
| Altura (métrico) | 24,7 cm |
| Incrementos | 500 ml |
| Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 257 °F |
| Show More |