Learn More
- Home
- Products
- Depósitos
- Depósitos y revestimientos
- VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos
VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos
Código de producto. 11985732
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
100 ml (con tapa)
10 ml
25 ml
25 ml (dividido)
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
En envase individual
Envasado individual
Cantidad:
10/bolsa x 10; 100/caja.
100/caja
20/bolsa x 10; 200/caja.
200 en 20 bolsas de 10
50/caja
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
24 product options available for selection
| Product Code. | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Envase | Cantidad | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11985732 | 50 ml | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11915732 | 100 ml | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11925732 | 100 ml | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11945732 | 25 ml (dividido) | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11925742 | 100 ml (con tapa) | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11955732 | 25 ml | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 11975732 | 50 ml | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11935722 | 100 ml | Estéril | En envase individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 11995732 | 100 ml | Estéril | A granel | 20/bolsa x 10; 200/caja. | paquete de 200 |
| 11965722 | 50 ml | Estéril | A granel | 20/bolsa x 10; 200/caja. | paquete de 200 |
| 11945722 | 25 ml | Estéril | A granel | 20/bolsa x 10; 200/caja. | paquete de 200 |
| 11905742 | 50 ml | Estéril | En envase individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 11955722 | 25 ml | Estéril | En envase individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 11975742 | 25 ml | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11985742 | 25 ml (dividido) | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11915752 | 50 ml | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11965742 | 100 ml | No estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11935732 | 25 ml | Estéril | A granel | 10/bolsa x 10; 100/caja. | paquete de 100 |
| 11965732 | 25 ml (dividido) | Estéril | En envase individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 15742962 | 10 ml | Estéril | A granel | 100/caja | paquete de 100 |
| 16445094 | 10 ml | Estéril | Envasado individual | 50/caja | paquete de 50 |
| 16455094 | 10 ml | Estéril | A granel | 200 en 20 bolsas de 10 | paquete de 200 |
| 16465094 | 10 ml | Estéril | Envasado individual | 100/caja | paquete de 100 |
| 16405104 | 10 ml | No estéril | A granel | 100/caja | paquete de 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
11985732
Supplier
VistaLab™ Technologies
Supplier No.
30541007
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Usar código promocional 28038
En stock
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
101.48 EUR hasta el 2026-12-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28038" para aplicar la oferta.
Add to basket
Description
- Poliestireno con esquinas de base recortada
- Boquillas de vaciado distintas para vaciar los depósitos sin salpicaduras
- Los incrementos graduados bien marcados en la pared interior minimizan los residuos de reactivos
- La base ancha y la construcción robusta proporcionan estabilidad y contribuyen a evitar salpicaduras
- Las estructuras de esquina moldeadas permiten separar fácilmente los depósitos empaquetados a granel
- Disponible en volúmenes de 25, 50, 100 ml y 1,8 L; Disponible en 25 ml con configuración dividida para pipeteo multicanal de dos reactivos simultáneamente
- El modelo de 100 ml (n.º de cat. 21-385-111) se suministra con tapa.
- Disponible en envase individual o a granel, esterilizado con gamma o no estéril
Order Info
La tapa del depósito se vende por separado (Cat. No. 21-385-110).
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Sin pirógenos |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Para utilizar con (aplicación) | Manejo general de líquidos |
| Altura (imperial) | 12,5 in |
| Longitud (imperial) | 13,5 in |
| Envase | En envase individual |
| Cantidad | 50/caja |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Canales | 1 |
| Desechables | Un solo uso |
| Forma del fondo | Fondo en V |
| Show More Show Less |