Learn More
VistaLab™ Technologies Depósitos de reactivos
Código de producto. 11905742
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
100 ml (con tapa)
10 ml
25 ml
25 ml (dividido)
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
A granel
En envase individual
Envasado individual
Cantidad:
10/bolsa x 10; 100/caja.
100/caja
20/bolsa x 10; 200/caja.
200 en 20 bolsas de 10
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Envase Cantidad Tamaño de la unidad
11905742 50 ml Estéril En envase individual 100/caja paquete de 100
11915732 100 ml Estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11925732 100 ml Estéril En envase individual 50/caja paquete de 50
11945732 25 ml (dividido) Estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11925742 100 ml (con tapa) Estéril En envase individual 50/caja paquete de 50
11955732 25 ml Estéril En envase individual 50/caja paquete de 50
11975732 50 ml Estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11985732 50 ml Estéril En envase individual 50/caja paquete de 50
11935722 100 ml Estéril En envase individual 100/caja paquete de 100
11995732 100 ml Estéril A granel 20/bolsa x 10; 200/caja. paquete de 200
11965722 50 ml Estéril A granel 20/bolsa x 10; 200/caja. paquete de 200
11945722 25 ml Estéril A granel 20/bolsa x 10; 200/caja. paquete de 200
11955722 25 ml Estéril En envase individual 100/caja paquete de 100
11975742 25 ml No estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11985742 25 ml (dividido) No estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11915752 50 ml No estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11965742 100 ml No estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11935732 25 ml Estéril A granel 10/bolsa x 10; 100/caja. paquete de 100
11965732 25 ml (dividido) Estéril En envase individual 50/caja paquete de 50
15742962 10 ml Estéril A granel 100/caja paquete de 100
16445094 10 ml Estéril Envasado individual 50/caja paquete de 50
16455094 10 ml Estéril A granel 200 en 20 bolsas de 10 paquete de 200
16465094 10 ml Estéril Envasado individual 100/caja paquete de 100
16405104 10 ml No estéril A granel 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 11905742 Proveedor VistaLab™ Technologies N.º de proveedor 30542007
Esenciales de laboratorio Vistalab
Usar código promocional 27960
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El exclusivo diseño de estructura corrugada maximiza la recuperación de reactivos
  • Poliestireno con esquinas de base recortada
  • Boquillas de vaciado distintas para vaciar los depósitos sin salpicaduras
  • Los incrementos graduados bien marcados en la pared interior minimizan los residuos de reactivos
  • La base ancha y la construcción robusta proporcionan estabilidad y contribuyen a evitar salpicaduras
  • Las estructuras de esquina moldeadas permiten separar fácilmente los depósitos empaquetados a granel
  • Disponible en volúmenes de 25, 50, 100 ml y 1,8 L; Disponible en 25 ml con configuración dividida para pipeteo multicanal de dos reactivos simultáneamente
  • El modelo de 100 ml (n.º de cat. 21-385-111) se suministra con tapa.
  • Disponible en envase individual o a granel, esterilizado con gamma o no estéril
Bestellinformation
La tapa del depósito se vende por separado (Cat. No. 21-385-110).
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Sin pirógenos
Color Blanco
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Manejo general de líquidos
Altura (imperial) 12 in
Longitud (imperial) 16 in
Envase En envase individual
Cantidad 100/caja
Anchura (imperial) 14 in
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Fondo en V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.