Learn More
Brady™ Etiquetas de peligro mini pictogramas de vinilo
Código de producto. 12034128 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
CMR mutagénico: Riesgo respiratorio
Gases a presión
Material combustible
Material corrosivo
Material explosivo
Material sólido inflamable
Material tóxico
PELIGRO de sensibilidad cutánea: inhalación
PELIGRO para el medio acuático
Tamaño de la unidad:
96 PCS
paquete de 96
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Tamaño de la unidad
12034128 PELIGRO para el medio acuático 96 PCS
11313472 CMR mutagénico: Riesgo respiratorio 96 PCS
11353472 Material combustible 96 PCS
11333472 Material corrosivo 96 PCS
11303472 PELIGRO de sensibilidad cutánea: inhalación 96 PCS
12024128 Gases a presión paquete de 96
11333442 Material explosivo paquete de 96
11343442 Material sólido inflamable 96 PCS
11363472 Material tóxico 96 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12034128 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814019
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, compatible con RoHS según la Directiva 2002/95/EC de la UE
Alternate Part Number MINI PIC1806-10X10-GHS09/96
Material Vinilo
Cantidad 96/paquete
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 10 mm
Anchura (métrico) 148 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 60 °C
Forma Diamante
Texto mostrado PELIGRO para el medio acuático
Tipo de producto Señales de primeros auxilios
Color Rojo