Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010, compatible con RoHS según la Directiva 2002/95/EC de la UE |
| Alternate Part Number | MINI PIC1805-10X10-GHS07/96 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Vinilo |
| Cantidad | 96/paquete |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Grosor | 0,061 mm |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Mostrar más |