Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Blue |
| Admite | Matraces (de 1 a 4 L) |
| Material | Plomo |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Circular |
| Apilables | Yes |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Flasks |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |