Learn More
Fisherbrand™ Anillos de plomo recubiertos de vinilo en forma de C
Código de producto. 11726725 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Matraces (de 1 a 4 L)
Matraces (de 125 a 500 mL)
Matraces (de 250 a 1000 mL)
Matraces (de 500 a 2000 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11726725 Matraces (de 125 a 500 mL) cada uno
11736725 Matraces (de 250 a 1000 mL) cada uno
11756725 Matraces (de 1 a 4 L) cada uno
11746725 Matraces (de 500 a 2000 mL) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11726725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.31€
    28.70€ / paquete de 1
    Ahorro 10.61€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estabilice recipientes e instrumental de laboratorio o sumérjalos en baños de agua. Los anillos de plomo recubiertos de vinilo Fisherbrand™ mantienen los matraces y otro instrumental hacia abajo sin provocar daños.
  • Los anillos de plomo recubiertos de vinilo no dejan marcas ni arañazos en la mesa de trabajo o en el instrumental de laboratorio
  • El formato en forma de C permite algunas variaciones de tamaño manuales para un ajuste personalizado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Matraces (de 125 a 500 mL)
Material Plomo
Forma Redondo
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces
Cantidad 1 unidad
Tamaño De 125 a 500 ml
Diámetro exterior (métrico) 75 mm
Peso (métrico) 0,277 kg
Tipo de producto Anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 42 mm
Estantes Ninguno
Anchura (métrico) 7.5 cm