Learn More
Fisherbrand™ Anillo de plomo recubierto de vinilo
Código de producto. 10195573 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diámetro exterior (métrico):
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Admite:
Matraces (de 1 a 4 L)
Matraces (de 125 a 500 ml)
Matraces (de 250 a 1000 ml)
Matraces (de 500 a 2000 ml)
Peso (métrico):
277 g
508 g
635 g
970 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (métrico) Admite Peso (métrico) Tamaño de la unidad
10195573 48 mm 77 mm Matraces (de 125 a 500 ml) 277 g cada uno
11797884 51 mm 90 mm Matraces (de 250 a 1000 ml) 508 g cada uno
11707894 57 mm 98 mm Matraces (de 500 a 2000 ml) 635 g cada uno
11717894 70 mm 115 mm Matraces (de 1 a 4 L) 970 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10195573
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estabilice recipientes e instrumental de laboratorio sin provocar arañazos ni marcas. El anillo de plomo recubierto de vinilo presenta un revestimiento suave alrededor de los anillos de plomo en forma de O. Disponible en cuatro tamaños para adaptarse a una amplia variedad de tamaños de matraz.
  • Los anillos en forma de O estabilizan recipientes y material de laboratorio.
  • También se puede utilizar para sumergir recipientes en baños de agua.
  • Los anillos de plomo recubiertos de vinilo no marcan ni rayan las mesadas ni los utensilios de laboratorio.
  • Disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a una variedad de matraces.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Matraces (de 125 a 500 ml)
Material Plomo
Forma Circular
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (imperial) 1,9 in
Diámetro exterior (imperial) 3 in
Diámetro exterior (métrico) 77 mm
Peso (imperial) 9,8 oz
Peso (métrico) 277 g
Tipo de producto Anillo de plomo
Diámetro interior (métrico) 48 mm
Estantes Ninguno
Anchura (métrico) 7.7 cm