Learn More
Macherey-Nagel™ Rack para viales
Código de producto. 15798289 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
15798289 50 cada uno
1 options
Código de producto. 15798289 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 702502
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta gradilla de viales se puede utilizar para todos los viales (11,6 x 32 mm) con fondo plano. Es una gradilla de viales de 50 posiciones fabricada con polipropileno azul resistente a productos químicos. Posición de pie segura de los viales en la mesa de laboratorio. Presentan un índice alfanumérico y se pueden apilar cuando están vacíos.
  • Hasta 50 viales
  • Polipropileno azul
  • Resistente a productos químicos
  • Rejilla alfanumérica
  • Apilables cuando están vacías
  • Ideales para almacenamiento o transporte
Especificaciones
Descripción Rack para viales
Color Azul
Posiciones 50
Apilables Sí, cuando está vacía
Para utilizar con (equipo) 50 viales con diámetro de 12 mm (máx.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 100 x 22 mm
Tipo de producto Gradilla