Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio hidrolítico (clase I) |
| Volumen (métrico) | < 1,85/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Tamaño del tapón | 9-425 |
| Mostrar más |