Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de microlitros 2 en 1, rosca corta de 9 mm con cono interior de 0,15 μl
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Descripción | Microvial |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | 0,4 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |