Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de vidrio transparente de 1,5 ml, 8 mm, rosca 8-425
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE (1,3 mm) |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | < 1,9/ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |