Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, 13 mm, rosca 13-425, de vidrio, transparentes, 4 ml, tapón de rosca de PP, septo de caucho natural/PTFE
Código de producto. 11737607 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
11737607 Tapón de rosca paquete de 100
16338377 Tapón de rosca paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11737607
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND13
  • 13-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón de rosca
  • Polipropileno
  • Caucho natural/TEF
  • Negro
  • 60° shore A
  • 1,3mm
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 5 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 13-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 45 mm