Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales para capsular de 11 mm, vidrio ámbar, tapón de aluminio, septo de caucho natural/PTFE
Código de producto. 11326451 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11326451 Ámbar cada uno
1 options
Código de producto. 11326451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND11
  • Vidrio
  • Ámbar
  • Con etiqueta
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Caucho natural/butilo/TEF
  • Barnizado transparente
  • 45° shore A
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Caucho natural/butilo/TEF
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio hidrolítico (clase I)
Volumen (métrico) 2 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm