Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales, para capsular de 11 mm, vidrio ámbar, tapón de aluminio, septo de caucho natural/PTFE, preencapsulados
Código de producto. 12920921 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
12920921 Ámbar paquete de 100
1 options
Código de producto. 12920921
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND11
  • Vidrio
  • Ámbar
  • Con etiqueta
  • 1,5 ml
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Caucho nat./TEF
  • 1,0 mm de espesor
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm