Description
Las pinzas de descapador de viales Fisherbrand™ están diseñadas para eliminar fácilmente los tapones de rosca de aluminio de viales y frascos. Disponibles en formatos de acción simple o doble, todas las pinzas son suaves y fáciles de utilizar. La construcción duradera y de alta calidad garantiza un rendimiento fiable y uniforme.
- Retire fácilmente la parte superior para encapsular de aluminio de frascos y viales
- Funcionamiento suave y sencillo
- Construcción duradera y de alta calidad que ofrece un rendimiento fiable y uniforme
- Las asas acolchadas permiten el máximo agarre y comodidad para aliviar la tensión de las manos
- Fabricado con acero inoxidable estándar ASTM resistente a la corrosión y de una sola pieza
- Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
- Longitud total: 159 mm (6,25 in)
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Specifications
Specifications
| Diámetro exterior (imperial) | 30 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Tapones para viales de 30 mm de tamaño |
| Para utilizar con (equipo) | Tapones para viales de 30 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9002, cGMP |
| Tipo de producto | Dispositivo de retirada de tapones tipo pinzas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.