Learn More
Fisherbrand™ Transportador de portaobjetos vertical
Código de producto. 15579901 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Depósito para ensayo cometa COMPAC-50
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15579901 Depósito para ensayo cometa COMPAC-50 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15579901
Only null left
Add to basket
Add to basket
Admite hasta 25 portaobjetos. El transportador de portaobjetos vertical Fisherbrand™ minimiza la manipulación manual, lo que reduce el riesgo de daños y la pérdida de geles de LMP frágiles.
  • Transporta hasta 25 portaobjetos a la vez
  • Un procesamiento de portaobjetos en lotes más sencillo
  • Una manipulación menos manual implica un menor riesgo de rotura del portaobjetos y el gel
Specifications
El dispositivo tiene 25 portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Depósito para ensayo cometa COMPAC-50
Tipo Portaplatinas
Cantidad 1 unidad